Learn More
Cloroformo-d, para RMN, átomo D del 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25mL
50mL
100 ml
250mL.
500mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform-d |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99.8 atom % D |
Densidad | 1.5000g/mL |
Deuterio (D) | 99,75 % mín. |
Envase | Frasco de vidrio |
Agua | 0,02 % máx. (culombimétrico) |
Cantidad | 50mL |
Punto de fusión | -64.0°C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloroform-d
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloroformo-d, para RMN, átomo D del 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido