Learn More
Cloroformo-d, para RMN, +99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals, estabilizado con lámina de plata, 0,03 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform-d |
Forma física | Líquido |
Color | De incoloro a amarillo |
Nombre de nota | 99.8+ atom% D |
Densidad | 1.5000g/mL |
Deuterio (D) | 99,80% mín |
Envase | Frasco de vidrio |
Agua | 0,01% máx. (culombimétrico) |
Cantidad | 100 ml |
Punto de fusión | -64.0°C |