Learn More
ChloroForm, HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 15558534 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
1 litro
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15558534
Marca: Avantor J.T.Baker 917502
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
    Para uso en espectrofotometría de cromatografía líquida (HPLC y UHPLC) y para uso en laboratorio, investigación o producción&&
Chemical Identifiers
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC triclorometano
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Chloroform
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Gravedad específica 1L1=.48kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.