Learn More
Cloroformo, hidrocarburo estabilizado, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ Código de producto.: 10140591
Cloroformo, hidrocarburo estabilizado, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 10140591
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10140591
Marca: JT Baker 9174.1000
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Obtenga resultados de separación y rendimiento rápidos y reproducibles. Cloroformo, hidrocarburo estabilizado, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ es un reactivo/disolvente de HPLC probado en función y optimizado para aplicaciones que maximizan el rendimiento y la facilidad de utilización sin renunciar a la eficacia ni a la reproducibilidad.
Los reactivos BAKER ANALYZED HPLC son disolventes de alta pureza, sales de tampón y modificadores de fase móvil que se emplean en separaciones analíticas y preparativas. Están optimizados para aplicaciones de investigación y control de calidad, incluidas la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de permeación en gel y el análisis espectrofotométrico UV.
  • La recalibración o los ajustes debidos a los cambios de lote se minimizan para obtener un rendimiento óptimo de instrumentos sensibles
  • Bajo fondos libres de picos externos
  • Absorbancia UV baja en rangos críticos: asegurada mediante pruebas de absorbancia UV en una variedad de puntos y pruebas de elución en gradiente
  • Pruebas de fluorescencia para detectar trazas de impurezas que podrían causar interferencias
  • Función probada para: ensayo, agua, residuos mínimos después de la evaporación y absorbancia UV y fluorescencia en rangos críticos
  • Consistencia de lote a lote, con un certificado de análisis real en la etiqueta
  • Opciones de envasado innovadoras para garantizar la calidad del disolvente en el lugar de uso
CAS 67-66-3
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63°C
Absorbancia Max. 0.15 at 254nm, Max. 0.05 at 280nm, Max. 0.01 at 350nm
Color Incolora
Densidad 1.483g/mL at 20°C
Punto de ebullición 62°C
Cantidad 1 L
Punto de ignición 982°C
Olor Sweetish
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 5 ppm
Ácido valorable Max. 0.0005meq/g
Viscosidad 0.56 mPas at 20°C
Agua Max. 0.01%
Información de solubilidad 8g/L in water
Nombre IUPAC triclorometano
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado BAKER ANALYZED™ HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Cloroformo, hidrocarburo estabilizado, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ >