Learn More
Cloroformo/alcohol isoamílico 24:1, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroform/isoamyl alcohol 24:1(v/v) |
| Punto de fusión | -63.0°C |
| Nombre de nota | DNase, RNase and Protease Free |
| CAS | 67-66-3, 123-51-3 |
| Densidad | 1.4530g/mL |
| Punto de ebullición | 62.0°C |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Solución |
| Gravedad específica | 1.453 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Chloroform/isoamyl alcohol 24:1
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.