Learn More
Cloroformo, estabilizado con amileno, Optima, para HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. 10050090 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10050090 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10615492 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2,5 LT
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10050090
Marca: Fisher Chemical C/4966/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Disolvente de alta pureza adecuado para HPLC, espectrofotometría y análisis de residuos de pesticidas
  • Contiene aproximadamente 50 ppm de amileno como conservante
  • Revisado para contaminantes fluorescentes y absorbentes de rayos UV para reducir las interferencias y permitir líneas base más suaves
  • Probado para garantizar niveles mínimos de residuos halogenados (≤10 ng/l) para demostrar su idoneidad para el análisis de pesticidas
  • También cumple las especificaciones ACS
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -63 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 61°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 213mbar at 20°C
Viscosidad 0.56 mPaS at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.