Learn More
Cloroformo, técnico, estabilizado con amileno, ≥99 % (GC), Honeywell
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 kg
Envase:
Bidón de metal
Tamaño de la unidad:
250 Kg
Descripción
- Productos químicos que no tienen un conjunto de normas establecidas para los niveles de calidad e impureza o para los productos en los que la pureza sea del <90 %
- Puede haber variación en el color y forma física
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroform |
| Nombre de nota | Technical, amylene stabilized, ≥99% (GC) |
| CAS | 67-66-3 |
| % mín. CAS | ≥90.0000% |
| % máx. CAS | ≤100.0000% |
| Punto de fusión | -63°C (literature) |
| Densidad | 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Punto de ebullición | 61°C |
| Envase | Bidón de metal |
| Fórmula molecular | CHCl3 |
| Mostrar más |