Learn More
Cloroyodometano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510166 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
Código de producto. 10515401
Marca: Thermo Scientific Acros 222150250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-71-5, 7440-22-4
Fórmula molecular CH2ClI
Peso molecular (g/mol) 176.38
Clave InChI PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
Nombre IUPAC cloro(yodo)metano
SMILES C(Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroiodomethane
Color Rosa-rojo a amarillo
Densidad 2.4200g/mL
Punto de ebullición 108.0°C to 109.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2I
Índice de refracción 1.5812 to 1.5832
Cantidad 25 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Gravedad específica 2.42
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Estabilizante Copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.38
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroiodomethane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chloroiodomethane