Learn More
Cloropentacarbonilrenio(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481777
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 15481777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042096.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloropentacarbonylrhenium(I)
CAS 14099-01-5
Color Marrón a blanco
Fórmula molecular C5ClO5Re
Fórmula lineal Re(CO)5Cl
Número MDL MFCD00013296
Cantidad 1 g
Número UN UN3466
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
Nombre IUPAC monóxido de carbono; clororenio
Peso molecular (g/mol) 361.707
PubChem CID 6096982
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.71
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s