Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de difosfato de cloroquina, 98 %
Código de producto. 15368865 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
Código de producto. 15368865
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455240250
Solicitar formato a granel o personalizado
La sal de difosfato de cloroquina, n.º de CAS 50-63-5, es un miembro de la familia de quinolonas que se considera un intercalador de ADN.Muestra actividades antimaláricas, antiinflamatorias y antifilaricidas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La sal de difosfato de cloroquina es un intercalador de ADN que muestra actividades antimaláricas y antiinflamatorias.
•Se ha descrito que este compuesto interfiere con la biosíntesis de ácidos nucleicos, lo que sugiere un mecanismo de acción celular
Aplicaciones
• La sal de difosfato de cloroquina se utiliza como intercalador de ADN para disociar complejos antígeno-anticuerpo sin desnaturalizar antígenos de glóbulos rojos
• Este compuesto muestra actividad antimalárica contra Plasmodium falciparum, excepto contra cepas resistentes a la cloroquina.Se ha utilizado en ensayos antiplasmódicos in vitro.En los parásitos, el mecanismo de acción sigue siendo poco claro, pero este compuesto puede inhibir la enzima parasitaria hemopolimerasa, que convierte el hemotóxico en hemozoina no tóxica, lo que resulta en la acumulación de hemotóxico dentro del parásito.
• Muestra una actividad antiviral muy alta contra el NiV, pero una menor actividad contra otros virus en concentraciones inferiores a 20 μM
• La sal de difosfato de cloroquina se utiliza para estudiar el papel de la acidificación endosómica en los procesos celulares, como la señalización de los TLR intracelulares
• La sal de difosfato de cloroquina se ha utilizado en estudios de inhibición de autofagia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-63-5
Fórmula molecular C18H32ClN3O8P2
Peso molecular (g/mol) 515.86
Número MDL MFCD00069852
Clave InChI QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
Nombre IUPAC 4-N-(7-cloroquinolin-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina;ácido fosfórico
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroquine diphosphate salt
Punto de fusión 200.0°C
Pérdida por secado 2% max. (105°C, 16 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.86
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroquine diphosphate salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.