Learn More
Ácido clorosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
500 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorosulfonic acid |
| Punto de fusión | −80,0 °C |
| Punto de ebullición | De 151 °C a 152 °C |
| Densidad | 1.7500g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 100 ml |
| Fórmula molecular | HClO3S |
| Fórmula lineal | ClSO3H |
| Forma física | Líquido oleoso, fumante en el aire |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chlorosulfonic acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.