Learn More
Ácido clorosulfónico, típicamente 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482977
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1kg
3 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
cada uno
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15482977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087977.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7790-94-5 | ClHO3S | 116.515 g/mol
Chlorosulfonic acid is used as detergent and as an anti-contrail agent. It is used as an intermediate in the production of other substances such as pharmaceuticals and chemicals. It finds application in producing smoke screens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-94-5
Fórmula molecular ClHO3S
Peso molecular (g/mol) 116.515
Número MDL MFCD00011523
Clave InChI XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
PubChem CID 24638
Nombre IUPAC ácido clorosulfúrico
SMILES OS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Aspecto Yellow to brown liquid
Nombre del producto químico o material Chlorosulfonic Acid
Color Yellow to Brown
Punto de fusión -80°C
Punto de ebullición 158°C
Densidad 1.753 g/cm3 at 20°C
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo typically 99%
Cantidad 250 g
Forma física Líquido
Número UN 1754
Información de solubilidad Miscible with hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.52
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorosulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chlorosulfonic acid