Learn More
Clorosulfonilisocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10695022
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
1189-71-5
CClNO3S
141.53
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonylisocyanate, sulfuryl chloride isocyanate, n-carbonylsulfamyl chloride, chlorosulphonyl isocyanate, sulfurisocyanatidic chloride, n-chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonyl imino methanone, csi, sulfurisocyanatidoyl chloride
70918
cloruro de N-(oxometiliden)sulfamoil
C(=NS(=O)(=O)Cl)=O
1189-71-5
CClNO3S
141.53
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonylisocyanate, sulfuryl chloride isocyanate, n-carbonylsulfamyl chloride, chlorosulphonyl isocyanate, sulfurisocyanatidic chloride, n-chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonyl imino methanone, csi, sulfurisocyanatidoyl chloride
70918
cloruro de N-(oxometiliden)sulfamoil
C(=NS(=O)(=O)Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación, reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chlorosulfonyl isocyanate
Punto de fusión -44.0°C
Color Blanco
Densidad 1.6260g/mL
Punto de ebullición 106.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClSO2NCO
Índice de refracción 1.4450 to 1.4490
Cantidad 50 mL
Fieser 01,117; 02,70; 03,51; 04,90; 05,132; 06,122; 07,65; 08,105; 10,94; 11,125; 12,122; 13,80
Gravedad específica 1.626
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons,miscible with saturated and chlorinated,hydrocarbons
Viscosidad 0.996 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.53
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales, polvo cristalino o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorosulfonyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.