Learn More
Clorotrimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chlorotrimethylsilane |
Punto de fusión | -58.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.8500g/mL |
Punto de ebullición | 57.0°C |
Temperatura de inflamación | −28°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)3SiCl |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Nombre del producto
- Chlorotrimethylsilane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.