Learn More
Clorotrimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10510011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 litro
25 ML
250 ML
Código de producto. 10510011
Marca: Thermo Scientific Acros 110122500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-77-4
Fórmula molecular C3H9ClSi
Peso molecular (g/mol) 108.64
Número MDL MFCD00000502
Clave InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Nombre IUPAC cloro(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorotrimethylsilane
Punto de fusión -58.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 57.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiCl
Índice de refracción 1.3870 to 1.3890
Cantidad 250 mL
Beilstein 04,IV,4007
Fieser 01,1232; 02,435; 03,310; 04,537; 05,709; 06,626; 07,66; 08,107; 09,112; 10,96; 11,127; 12,279; 13,165; 14,88; 15,14; 16,23; 17,79
Índice Merck 15,218
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: care must be taken with ketones,soluble in benzene,ether and perchloroethylene
Viscosidad 0.34 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.