Learn More
Clorotrimetilsilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410244
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Chlorotrimethylsilane is used to silanize laboratory glassware, which makes the surfaces more lipophilic. It is used in the production of trimethylsilyl halides, pseudohalides and various organic silicon compounds. It is also used to produce hexamethyldisilane by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotrimetilsilano se utiliza para silanizar el instrumental de vidrio de laboratorio, lo que hace que las superficies sean más lipofílicas. Se utiliza en la producción de haluros de trimetilsililo, seudohaluros y distintos compuestos orgánicos de silicio. También se utiliza para producir hexametildisilano por reducción.
Solubilidad
Miscible con éter, benceno, dietiléter y percloroetileno.
Notas
Incompatible con agua, ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, alcoholes, aldehídos, aminas, cetonas y ésteres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-77-4
Fórmula molecular C3H9ClSi
Peso molecular (g/mol) 108.64
Número MDL MFCD00000502
Clave InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Nombre IUPAC cloro(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 56°C to 58°C
Nombre del producto químico o material Chlorotrimethylsilane
Punto de fusión -58°C
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal (CH3)3SiCl
Número UN UN1298
Beilstein 1209232
Temperatura de inflamación −27°C (−16°F)
Información de solubilidad Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.64
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Chlorine-like
Índice de refracción 1.389
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.856