Learn More
Clorotrimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11493900
Clorotrimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493900
25 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Código de producto. 11493900
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13651.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
El clorotrimetilsilano se utiliza para silanizar el instrumental de vidrio de laboratorio, lo que hace que las superficies sean más lipofílicas. Se utiliza en la producción de haluros de trimetilsililo, seudohaluros y distintos compuestos orgánicos de silicio. También se utiliza para producir hexametildisilano mediante reducción.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotrimetilsilano se utiliza para silanizar el instrumental de vidrio de laboratorio, lo que hace que las superficies sean más lipofílicas.Se utiliza en la producción de haluros de trimetilsililo, seudohaluros y distintos compuestos orgánicos de silicio.También se utiliza para producir hexametildisilano por reducción.
Solubilidad
Miscible con éter, benceno, dietiléter y percloroetileno.
Notas
Incompatible con agua, ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, alcoholes, aldehídos, aminas, cetonas y ésteres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-77-4
Fórmula molecular C3H9ClSi
Peso molecular (g/mol) 108.64
Número MDL MFCD00000502
Clave InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Nombre IUPAC cloro(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 56°C to 58°C
Nombre del producto químico o material Chlorotrimethylsilane
Punto de fusión -58°C
Cantidad 25 mL
Fórmula lineal (CH3)3SiCl
Número UN UN1298
Beilstein 1209232
Temperatura de inflamación −27°C (−16°F)
Información de solubilidad Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.64
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Chlorine-like
Índice de refracción 1.389
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.856
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Trimethylchlorosilane
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorotrimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >