Learn More
Clortalidona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15628775 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15628775
Marca: Thermo Scientific Acros 460932500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-36-1 | C14H11ClN2O4S | 338.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-36-1
Fórmula molecular C14H11ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 338.77
Clave InChI JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorthalidone, chlortalidone, phthalamudine, chlorphthalidolone, hygroton, chlorthalidon, phthalamodine, chlorothalidone, chlorphthalidone, natriuran
PubChem CID 2732
ChEBI CHEBI:3654
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(1-hidroxi-3-oxo-2H-isoindol-1-il)bencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NC2(C3=CC(=C(C=C3)Cl)S(=O)(=O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorthalidone
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.77
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.