Learn More
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nutrient Supplement
CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nutrient Supplement
Marca: Gibco™ A1245601
Detalles adicionales : Peso : 113.39000kg
Descripción
El suplemento nutritivo Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ es un producto de una sola parte en formato seco para la adición de lotes alimentados al cultivo de múltiples líneas celulares. El suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ (Advanced Granulation Technology™) es una formulación definida químicamente, libre de origen animal, sin proteínas, hidrolizados ni componentes de composición incompleta.El formato AGT™ está diseñado para la fabricación a gran escala y la facilidad de uso. Este producto también está disponible en formato líquido para uso y experimentación a pequeña escala.
¿Qué suplemento nutritivo EfficientFeed™ elegir?
Considere el kit CHO CD Efficient Feed™ cuando:
Considere el suplemento CHO CD EfficientFeed™ A si:
Considere CHO suplemento CHO CD EfficientFeed™ B cuando:
Considere el suplemento CD EfficientFeed™ C AGT™ si:
Títulos mayores
Se ha demostrado que los suplementos CHO CD EfficientFeed™ aumentan los títulos de 2 a 5 veces en comparación con el cultivo por lotes, y son un excelente punto de partida para el desarrollo de procesos (figuras 1a y 1b). Además, superan a las alternativas de la competencia, incluyendo hidrolizados (figuras 2, 3a y 3b).
Ampliación sencilla y ahorro de costes
La capacidad de ampliación en un formato seco facilita la manipulación y el almacenamiento en la fabricación y otros contextos de bioprocesos. Con el formato seco AGT™ (Advanced Granulation Technology™), es posible almacenar y utilizar el producto de forma más fácil y segura que los productos de formato seco tradicionales. El suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ se ofrece en envases de 10 l y 100 l que permite la ampliación del líquido del catálogo de 1 l como un proceso sin fisuras, además de permitir un ahorro de costes al comprar volúmenes a nivel de producción.
Rendimiento comparable al suplemento líquido
Igualmente importante que la comodidad y la simplicidad del formato seco de AGT™ (Advanced Granulation Technology™) es el rendimiento comparable al del líquido CHO CD EfficientFeed™ B (figura 4). Ambas formas han tenido un rendimiento similar en nuestras pruebas, y han sido muchas las empresas que han utilizado con éxito la versión AGT™ como prototipo en muchos procesos.
Formato AGT™ fácil de utilizar
El suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ ofrece la comodidad de ampliación en formato seco, así como una reconstitución sencilla mediante la adición de agua y un solo paso de ajuste de pH (consulte la hoja de perfil del producto a continuación para obtener instrucciones completas).
Para investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Medio en formato seco Almacenar entre 2 y 8 °C, almacenar en un lugar oscuro y seco |
|
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Polvo (AGT) | |
Sin suero | |
Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate | |
Bajo | |
Grado de cultivo celular, calificado para fabricación adicional, grado de investigación | |
Suplemento de alimentación de nutrientes definido químicamente | |
Solubilidad |
CHO | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Suplemento nutritivo CHO CD | |
No estériles | |
No Glutamine, No Phenol Red, No Insulin | |
Cubo de Ropak | |
100 L | |
Hielo húmedo |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for use in diagnostic procedures.