Learn More
Gibco™ CHO DG44 Cells (cGMP banked) and Media Kit Código de producto.: 10033384
Gibco™ CHO DG44 Cells (cGMP banked) and Media Kit
Código de producto. 10033384
1 kit, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10033384
Marca: Gibco™ A1100001
Células CHO DG44 (procedentes de bancos según las cGMP) y kit de medios
El kit de medios y células CHO DG44 (procedentes de bancos según las cGMP) es un medio definido químicamente optimizado para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) deficiente de dihidrofolato reductasa (DHFR-) y la expresión de proteínas recombinantes en cultivo de suspensión. El kit proporciona:
Medio CD DG44 GIBCO™: medio sin proteínas definido químicamente, específicamente diseñado para permitir el crecimiento y la expresión óptimos de las células DG44 en el cultivo en suspensión
Células CHO DG44 (procedentes de bancos según las cGMP): las células parentales CHO DG44 se han producido, almacenado y probado para cumplir con los estándares de calidad cGMP. Están preadaptados al medio CD DG44 y seleccionados para un crecimiento celular superior y eficiencias de transfección.
Además, las células CHO DG44 (procedentes de bancos según las cGMP) y el kit de medios incluyen L-glutamina y Pluronic™ F-68 para un crecimiento óptimo y la expresión de proteínas de las células DG44 en un entorno sin proteínas y definido químicamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Contenido y almacenamiento Las células CHO DG44 (cGMP en bancos) y el kit de medios (SKU A1100001) contienen:
• Medio CD DG44 de 1000 ml - 12610-010, almacenar en la oscuridad de 2 a 8 °C
• Células CHO DG44 (procedentes de bancos según las cGMP) 1 vial (>1 x 10^7 células) - A1097101 (ver licencia de etiqueta limitada), almacenar en nitrógeno líquido
• PLURONIC F-68, 10 % (100X) 100 ml - 24040-032, almacenar a temperatura ambiente
• L-glutamina-200mM (100X) 100 ml - 25030-081 o 25030-024 (versión con marcado CE solo para Europa), almacenar a -20 °C
Línea de células CHO DG44
Culture Type Cultivos celulares en suspensión
Especie Hámster
Recomendación de medios Medio CD/DG44
N.° de celdas 1 x 107
Línea de productos Gibco™
Cantidad 1 kit
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Gibco™ CHO DG44 Cells (cGMP banked) and Media Kit >