Learn More
Berkshire™ Calcetines para salas limpias Choice™
Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Talla única
Descripción
- 99 % poliéster de filamento continuo, 1 % spandex
- Talla única
- Largo hasta la mitad de la pantorrilla con puños elásticos para un ajuste seguro
- Cómodos y suaves
- Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO clase 5
- Color: Blanco
- 10 pares por paquete
Terminología
- Fabricados con hilos de filamento continuo para reducir el desprendimiento de fibras y partículas
- Lavados y envasados en salas limpias
Ventajas
- Cumple los requisitos del anexo 1 de las GPM de la UE, sección 7.14
- El proceso de lavado en sala limpia reduce el desprendimiento de fibras y partículas y minimiza la carga biológica
- Más de 1000 veces más limpio que los calcetines de poliéster/algodón normales
- Cómodo y duradero para todo el día
- Una alternativa rentable, limpia y desechable a los calcetines propios de los operadores
- Esterilizables en autoclave (121 °C durante 30 minutos)
- Embalaje a granel disponible
Especificaciones
Especificaciones
Material | 99 % poliéster de filamento continuo, 1 % spandex |
Tamaño | Talla única |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2020065A | Certificado de análisis | 12/02/2025 | CHSOCKR1050 |
2017305B | Certificado de análisis | 16/12/2024 | CHSOCKR1050 |
2018197A | Certificado de análisis | 03/12/2024 | CHSOCKR1050 |
2020065A | Declaration of Conformity | 12/02/2025 | CHSOCKR1050 |
2017305B | Declaration of Conformity | 16/12/2024 | CHSOCKR1050 |
Título del producto
Berkshire™ Calcetines para salas limpias Choice™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido