Learn More
Filtros de jeringa de PTFE (hidrófilos) Choice™
Utilice filtros de jeringa hidrófilos de PTFE Choice para filtrar soluciones orgánicas agresivas, altamente básicas o calientes. También pueden filtrar soluciones acuosas sin prehumedecerlas.
82.11€ - 95.67€
Especificaciones
Desechables
Material PTFE (hidrófilo)
Material (membrana) PTFE (hidrófilo)
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) HPLC, SPE
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de poro Diámetro (métrico) Prefiltro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Diámetro (métrico) Prefiltro Precio Cantidad y disponibilidad  
17705044
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
CH4525-NPL
0,45 μm 25 mm No
95.67€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17775034
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
CH4513-NPL
0,45 μm 13 mm No
82.11€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice los filtros de jeringa hidrófilos de PTFE Thermo Scientific™ Choice™ para la filtración de soluciones orgánicas agresivas, altamente básicas o calientes y como protectores de transductores. Estos filtros de jeringa Choice pueden filtrar soluciones acuosas sin necesidad de humedecerse previamente con alcohol. Proporcionan extractos de muestras más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas hasta el tamaño nominal del poro.
La adición de un filtro en jeringas antes de la inyección cromatográfica no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Los filtros de jeringa de elección económica están disponibles en una variedad de tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación.
Especificaciones
  • Membrana: PTFE con certificación para HPLC, con soporte de polipropileno
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 110 °C
  • Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
  • Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
Aplicaciones
  • Preparación y limpieza de muestras de HPLC y disolventes orgánicos
  • Análisis de muestras de disolución
  • Preparación general de muestras
  • Muestras de temperatura elevadas, soluciones cáusticas o ácidas
Incompatibilidades químicas
  • Ácido perclórico
  • Cloruro de metileno (exposición limitada)
  • Dioxano, DMF, ácido fórmico al > 50 %
Especificaciones
Especificaciones
PTFE (hidrófilo)
HPLC, SPE
100
90 psi
Filtro de jeringa
PTFE (hidrófilo)
No estéril
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción
No
Choice