Learn More
Cloroformato de colesterol, Thermo Scientific Chemicals
46.83€ - 123.62€
CAS | 7144-08-3 |
---|---|
Número MDL | MFCD00003633 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11331717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04801.14 |
25 g |
46.83€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11341717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04801.22 |
100 g |
123.62€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cholesteryl chloroformate is used in the preparation of hydrophobized chitosan oligosaccharide, which finds application as an efficient gene carrier. It acts as an initiator in the polymerization of methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl cloroformato de colesterol se utiliza en la preparación de oligosacárido de quitosano hidrofobizado, que se aplica como un portador de genes eficaz. Actúa como iniciador en la polimerización del metacrilato de metilo.
Solubilidad
Soluble en cloruro de metileno, cloroformo, acetona, tolueno y benceno. Ligeramente soluble en metanol y etanol.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
7144-08-3 | |
MFCD00003633 |
Especificaciones
Cholesteryl chloroformate | |
116°C to 120°C | |
C5H11NO2 | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in methylene chloride,chloroform,acetone,toluene and benzene. Slightly soluble in methanol and ethanol. | |
−29° (c=5 in Chloroform) | |
Metil 2-(dimetilamino)acetato | |
81569 |
7144-08-3 | |
Pungent | |
MFCD00003633 | |
3223154 | |
n,n-dimethylglycine methyl ester, methyl 2-dimethylamino acetate, glycine, n,n-dimethyl-, methyl ester, methyl dimethylamino acetate, methyl n,n-dimethylglycinate, acmc-2097kq, dimethylglycine methyl ester, ch3 2nch2cooch3, dimethylaminoessigsauremethylester | |
LRZFEBJUJIQVDQ-UHFFFAOYSA-N | |
CN(C)CC(=O)OC | |
117.15 | |
449.12 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 230-447-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco