Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido cólico, 97 %
Código de producto. 10338943
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-25-4
Fórmula molecular C24H40O5
Número MDL MFCD00003672
Clave InChI BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Sinónimo cholicacid, cholic acid, cholate, cholbam, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid, cholsaeure, cholalin, cholic acid, 5beta, cholalic acid, colalin
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholic acid
Punto de fusión 197°C to 202°C
Color De beige a blanco
Pérdida por secado 1% max. (135°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 10, IV, 2072
Índice Merck 15, 2210
Rotación específica (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)%gt; +35°
SMILES C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Nombre IUPAC Ácido (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihidroxi-9a,11a-dimetil-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-1-yl]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 408.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.57
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo cristalino