Learn More
Ácido cólico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Description
Cholic acid is used as a preservative for food. It is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It finds use in biological research. It helps in detergents to soften biological fats. It helps in preventing and melting gallstones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cólico se utiliza como conservante para los alimentos. Se utiliza ampliamente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos. Se utiliza en la investigación biológica. Ayuda en los detergentes a ablandar las grasas biológicas. Ayuda a prevenir y derretir los cálculos biliares.
Solubilidad
Soluble en alcoholes, acetona, dimetilsulfóxido y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Estable. Incompatible con otros materiales como los agentes oxidantes fuertes.
El ácido cólico se utiliza como conservante para los alimentos. Se utiliza ampliamente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos. Se utiliza en la investigación biológica. Ayuda en los detergentes a ablandar las grasas biológicas. Ayuda a prevenir y derretir los cálculos biliares.
Solubilidad
Soluble en alcoholes, acetona, dimetilsulfóxido y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Estable. Incompatible con otros materiales como los agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nombre del producto químico o material | Cholic acid |
Punto de fusión | 199°C to 202°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2822009 |
Índice Merck | 14,2203 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohols,acetone,dimethylsulfoxide,methanol. Insoluble in water. |
Rotación óptica | +35 ± 2° (c=0.6 in ethanol) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.58 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |