Learn More
Cholic acid, MedChemExpress
Código de producto. p-200097296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
Código de producto. 16452519
Marca: Medchem Express HYN0324
MedChemExpress Cholic acid is a major primary bile acid produced in the liver and usually conjugated with glycine or taurine. It facilitates fat absorption and cholesterol excretion. Cholic acid is orally active.
Cholic acid is a major primary bile acid produced in the liver and usually conjugated with glycine or taurine. It facilitates fat absorption and cholesterol excretion. Cholic acid is orally active.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholic acid
CAS 81-25-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H40O5
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.38 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CCC(O)=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@@]21C
Peso molecular (g/mol) 408.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.