missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfato de condroitina, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15566186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15566186

Marca: Thermo Scientific Acros 456280010

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 9082-07-9
Fórmula molecular C13H21NO15S
Peso molecular (g/mol) 463.36
Clave InChI KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
Nombre IUPAC ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihidroxi-6-(sulfooxi)oxan-4-il]oxi}-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](OS(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chondroitin sulfate sodium salt
Cantidad 1 g

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado