Learn More
Tocris Bioscience™ CHPG Sodium salt
Selective mGlu5 agonist. Sodium salt of CHPG (Cat. No. 1049)
193.00€ - 758.00€
Especificaciones
Pureza | >99% |
---|---|
Tipo de producto | CHPG Sodium salt |
Peso molecular | 223.59 |
Inhibidores | CHPG Sodium salt |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18005272
|
Tocris Bioscience™
3695/10 |
10 mg |
193.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18004302
|
Tocris Bioscience™
3695/50 |
50 mg |
758.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sodium salt of the selective mGlu5 agonist CHPG (Cat. No. 1049).Especificaciones
>99% | |
CHPG Sodium salt | |
223.59 | |
CHPG Sodium salt |
Para uso exclusivo en investigación