Learn More
Ansell™ Guantes desechables Microflex™ 93-260
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Diseño de tres capas para una protección superior contra productos químicos agresivos, incluidos ácidos, disolventes y bases
- El diseño de grosor fino proporciona un sensibilidad táctil y una movilidad mejoradas
- Material extrasuave y diseño ergonómico para un ajuste, una sensación y una flexibilidad excepcionales que permiten llevarlos puestos durante más tiempo
- Índice aceptable de poros más bajo (AQL de 0,65) y puño largo para una protección fiable contra sustancias peligrosas
- La formulación y el procesamiento sin silicona garantizan una mayor protección del producto manipulado
TABLA DE TALLAS
- XS – 5,5 a 6
- S – 6,5 a 7
- M – 7,5 a 8
- L – 6,5 a 9
- XL – 9,5 a 10
- 2XL – 10,5 a 11
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, TIPO II, PPE 89/686, EN 420, 388 Y 374 CATEGORÍA III |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde, Azul |
| Desechables | Sí |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrilo, Neopreno |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes desechables |
| Tamaño | M |
| Mostrar más |