Learn More
Alfombras de sobremesa resistentes al calor Chroma Gesellschaft™
Marca:  FGF Aston BOR-600-030K
Encompass
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12777009
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Hard, heat resistant squares, 6mm thick, consisting of reinforced calcium silicate matrix. Not suitable for direct heating applications. Should mats become wet, allow them to dry gradually at ambient temperature.
Especificaciones
Especificaciones
Microplaca
225 x 225 mm
Paquete de 100
Polipropileno
6 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.