Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno C 18 ec Chromabond™
Marca: Macherey-Nagel™ 730011
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
SPE Hydra | |
45 μm | |
Columna para SPE | |
No polar, hidrófoba | |
60 μm |
1 ml | |
Aplicación HPLC, GC, TLC y SPE | |
C 18 ec Chromabond | |
Sí | |
Esférica | |
500 m2/g |