Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de polipropileno Chromabond™ C18 ec
Código de producto. 10618061 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
200mg
500mg
1000mg
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 10618061
Marca: Macherey-Nagel™ 730012
Solo quedan null
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 14 %
Capacidad de columna (métrico) 3 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 200mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Chromabond C18 ec
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Con desactivación terminal
Tipo de funcionalidad/interacción Hidrófoba
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.