Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy Polypropylene SPE Column
150.00€ - 350.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
Tamaño de partículas | 80 μm |
Absorbente | Chromabond Easy |
Tipo | Columna para SPE |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10184701
|
Macherey-Nagel™
730757 |
15 ml | 500mg |
187.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10042921
|
Macherey-Nagel™
730759 |
3 ml | 500mg |
159.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10776522
|
Macherey-Nagel™
730755 |
6 ml | 200mg |
150.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10506871
|
Macherey-Nagel™
730756 |
6 ml | 500mg |
229.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12887821
|
Macherey-Nagel™
730758 |
15 ml | 1 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Extracción de fase sólida | |
80 μm | |
Columna para SPE | |
De 650 a 700 m2/g |
Extracción en fase sólida | |
Chromabond Easy | |
50 μm |