Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de polipropileno ec Chromabond™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
500mg
1000mg
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sistemas automatizados para colectores de vacío CHROMABOND™
- Columna de polipropileno, elemento de filtro de polietileno
- Alta capacidad de carga y eficacia de separación
- Contrapresión constante, sellado hermético
- Puerto Luer estándar para extracción de fase sólida automatizada, purificación/síntesis flash paralela, detección/purificación de alto rendimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de base | Sílice |
| Capacidad de columna (métrico) | 1 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 100 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
| Absorbente | Chromabond C18 ec |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |