Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X Polypropylene SPE Column
71.00€ - 312.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
Tamaño de partículas | 85 μm |
Absorbente | HR-X Chromabond |
Tipo | Columna para SPE |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12837831
|
Macherey-Nagel™
730935 |
1 ml | Peso del adsorbente: 100mg |
91.30€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12827901
|
Macherey-Nagel™
730941 |
15 ml | Peso del adsorbente: 1g |
312.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12847831
|
Macherey-Nagel™
730940 |
15 ml | Peso del adsorbente: 500mg |
187.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12431648
|
Macherey-Nagel™
730931 |
3 ml | Peso del adsorbente: 200mg |
112.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12887761
|
Macherey-Nagel™
730934 |
1 ml | Peso del adsorbente: 30mg |
71.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12411658
|
Macherey-Nagel™
730937 |
3 ml | Peso del adsorbente: 500mg |
159.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12491648
|
Macherey-Nagel™
730936 |
3 ml | Peso del adsorbente: 60mg |
106.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12421658
|
Macherey-Nagel™
730938 |
6 ml | Peso del adsorbente: 200mg |
150.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 02-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12451658
|
Macherey-Nagel™
730939 |
6 ml | Peso del adsorbente: 500mg |
229.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Extracción de fase sólida | |
85 μm | |
Columna para SPE | |
1000 m2/g |
Extracción en fase sólida | |
HR-X Chromabond | |
Esférica |