Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Leur Fitting
113.00€ - 123.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Tapa, colectores de vacío |
---|---|
Tipo | Conexión Luer |
Cantidad | 12/pack |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10647548
|
Macherey-Nagel™
730184.12 |
Hombre |
123.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10502499
|
Macherey-Nagel™
730183.12 |
Mujer |
113.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Tapa, colectores de vacío | |
Conexión Luer | |
12/pack |