Learn More
Macherey-Nagel™ Tapa y junta Chromabond™
Código de producto. p-8012044 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
12 columnas
16 columnas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10194991
Marca: Macherey-Nagel™ 730176
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con cabinas de vidrio en aplicaciones de SPE para 16 columnas
Colector de vacío CHROMABOND™ para la preparación simultánea de hasta 12 muestras El colector consta de una cabina de vidrio rectangular con indicador de vacío y una tapa de polipropileno, que puede contener las columnas o los cartuchos. Las válvulas reemplazables de la tapa permiten el control individual del vacío para cada columna de extracción en fase sólida, si es necesario. La cabina está equipada con un rack variable con particiones intercambiables, que aceptan una amplia variedad de recipientes como tubos de ensayo, matraces de medición, viales de centelleo, viales para muestreadores automáticos, viales de plástico y muchos más. El vacío en la cámara se puede ajustar con la válvula de control y leerse en el indicador.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 16 columnas
Tipo Tapa y junta
Incluye Incluye: Accesorios y válvulas Luer
Cantidad 1 unidad