Learn More
Macherey-Nagel™ Filtro de polietileno Chromabond™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
30 ml
45 ml
70 ml
150 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Descripción
Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
Para el empaquetamiento individual de columnas SPE o vidrio vacías con adsorbentes Chromabond™
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Columnas de polipropileno |
| Tipo | Frita |
| Volumen (métrico) | 150 ml |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 250/pack |