Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE vacía de polipropileno Chromabond™
Prepare SPE (solid-phase extraction) samples with a range of empty columns. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Empty Columns for SPE are empty polypropylene columns with polyethylene frits. Available in a variety of sizes.
Marca: Macherey-Nagel™ 730380
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Prepare muestras de SPE (extracción en fase sólida) con una gama de columnas vacías.Las columnas vacías para SPE Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas vacías de polipropileno con fritas de polietileno.Disponible en diversos tamaños.
- Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
- Para el empaquetamiento individual de columnas SPE con adsorbentes CHROMABOND™
- Ya se ha insertado un elemento de filtro en la columna
- Columnas de polipropileno con fritas de polietileno en volúmenes de 1 ml–70 ml
Especificaciones
30 ml | |
20/paquete | |
Adsorbentes CHROMABOND | |
Frita de polietileno, elemento filtrante |
Vacío | |
Extracción en fase sólida | |
Columna SPE de polipropileno |