Learn More
Macherey-Nagel™ Paquete grande de columnas SPE de polipropileno SA/SiOH Chromabond™
Marca: Macherey-Nagel™ 730132.250
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
SA/SiOH Chromabond |
3 ml | |
Análisis de extracción en fase sólida de PCB | |
Columnas de extracción en fase sólida |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Macherey-Nagel™ Paquete grande de columnas SPE de polipropileno SA/SiOH Chromabond™ > Capacidad de columna: 3 ml; Peso adsorbente: 500/500 mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido