Learn More
Lavado acuoso para LC-MS ChromaCare™, lavado de sondas 4, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Producto adecuado para limpiar la aguja de preparación de muestras y las líneas de drenaje del instrumento de LC después del muestreo
- Ahorre tiempo al usar una mezcla prefabricada disponible para mayor comodidad
- Ayuda a mantener líneas de muestra limpias y a reducir el arrastre de la muestra
- Producto envasado en frasco de vidrio ámbar de 2,5 l
- Producto complementario a T001262500
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 75-05-8 |
| Porcentaje de pureza | 1.8 to 2.2% (Acetonitrile) |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Water with 2% Acetonitrile |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 2.5 L |
| Forma física | Líquido |