Learn More
Solución de lavado para productos biológicos de LC-MS ChromaCare™, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio borosilicatado
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Descripción
- Apta para el lavado de muestras difíciles de limpiar, como sangre, plasma y orina, después de las pruebas de detección de vitamina D, hormonas o drogas
- Ahorre tiempo al usar una mezcla prefabricada disponible para mayor comodidad
- Ayuda a reducir la contaminación cruzada de las muestras
- Producto envasado en frasco de vidrio ámbar de 2,5 l
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 6 to 7 |
| Punto de ebullición | 167°F |
| CAS | 67-64-1, 75-05-8 |
| Sinónimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| Porcentaje de pureza | Pass Test (By GC-FID) |
| Grado | LC-MS |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 45 % de 2-propanol, 45 % de acetonitrilo, 10 % acetona |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 2.5 L |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone