Learn More
Solución de lavado para productos biológicos de LC-MS ChromaCare™, Thermo Scientific™
Código de producto. p-8492002 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio borosilicatado
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. 15223075
Marca: Fisher Chemical MB1241
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución de lavado para limpiar muestras de sangre, plasma y orina del cromatógrafo.
  • Apta para el lavado de muestras difíciles de limpiar, como sangre, plasma y orina, después de las pruebas de detección de vitamina D, hormonas o drogas
  • Ahorre tiempo al usar una mezcla prefabricada disponible para mayor comodidad
  • Ayuda a reducir la contaminación cruzada de las muestras
  • Producto envasado en frasco de vidrio ámbar de 2,5 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia ≤1.0 AU at 210nm, ≤1.0 AU at 220nm
Nombre del producto químico o material 2-Propanol (45%), Acetonitrile (45%), and Acetone (10%) Solution
Nombre de nota Mobile-phase solvent blend
pH 6 to 7
Color Incolora
Punto de ebullición 75°C
CAS 67-64-1, 75-05-8
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Porcentaje de pureza Pass Test (By GC-FID)
Grado LC-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 45 % 2-propanol:45 % acetonitrilo:10 % acetona
Envase Frasco de vidrio borosilicatado
Densidad 0.787 g/cm3
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone