Learn More
Lavado orgánico para LC-MS ChromaCare™, lavado de sondas 2, Thermo Scientific™
Código de producto. 15852544 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15852544 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15852544
Marca: Thermo Scientific T001262500
Solicitar formato a granel o personalizado
La mezcla de agua y acetonitrilo (60:40) prefabricada y lista para su uso con ácido fórmico al 0,1 % sirve como solución de lavado para limpiar las sondas de inyección de cromatografía líquida y muestras. Producto comúnmente utilizado como solución de limpieza de muestreador automático en LC-MS.
  • Producto adecuado como solución de limpieza para limpiar la aguja de inyección del instrumento de LC
  • Ahorre tiempo al usar una mezcla prefabricada disponible para mayor comodidad
  • Ayuda a mantener líneas de muestra limpias y a reducir el arrastre de la muestra
  • Producto comúnmente utilizado como solución de limpieza de muestreador automático en LC-MS
  • Producto envasado en frasco de vidrio ámbar de 2,5 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7732-18-5, 64-18-6, 75-05-8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Agua con 40 % de acetonitrilo y 0,1 % de ácido fórmico
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido