Learn More
Thermo Scientific™ Viales e insertos inertes de grado GOLD Chromacol™
Garantice la seguridad e integridad de las muestras con viales inertes que tienen las tasas de recuperación más altas, un cambio de pH ultrabajo y el contenido de álcalis más bajo.
31.70€ - 529.00€
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Volumen (métrico) Tamaño del tapón Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Tamaño del tapón Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
11573760
Ver documentos
Thermo Scientific™
01-CVG
125 μL 8 mm Crimp Top Vial
308.07€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11553760
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
03-CVG
325 μL 8 mm Crimp Top Vial N/A N/A N/A
11543760
Ver documentos
Thermo Scientific™
02-CTVG
250 μl 8 mm Crimp Top Vial N/A N/A N/A
11543680
Ver documentos
Thermo Scientific™
2-SVG
2,0 mL 8 mm Screw Thread Vial N/A N/A N/A
11503680
Ver documentos
Thermo Scientific™
1.1-STVG
1,2 mL 8 mm Screw Thread Vial N/A N/A N/A
15232670
Ver documentos
Thermo Scientific™
2-SVWGK
2,0 mL 9 mm Screw Thread Vial
31.70€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12631505
Ver documentos
Thermo Scientific™
02-FISVG
0,2 mL 9 mm Screw Thread Vial N/A N/A N/A
11533760
Ver documentos
Thermo Scientific™
2-CVG
2,0 mL 11 mm Crimp Top Vial N/A N/A N/A
11503760
Ver documentos
Thermo Scientific™
1.1-CTVG
1,4 mL 11 mm Crimp Top Vial N/A N/A N/A
12611505
Ver documentos
Thermo Scientific™
02-FIVG
0,2 mL 11 mm Crimp Top Vial N/A N/A N/A
12306808
Ver documentos
Thermo Scientific™
02-FIRVG
200 μl 11 mm Snap Cap Vial N/A N/A N/A
10570303
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
02-MTVWG
200 μl Pulled Point Insert N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
Maximice el rendimiento de la muestra y realice menos ensayos fallidos con los viales de vidrio inerte de grado GOLD Thermo Scientific™ Chromacol™. Estos viales ofrecen la tecnología más avanzada del sector para el análisis de analitos críticos de bajo límite de detección y cuando la calidad, la reproducibilidad, la seguridad y la integridad de las muestras son de máxima importancia.
Para facilitar la manipulación de muestras y reducir el riesgo de pérdida de muestras, los viales de calidad GOLD Chromacol son la mejor opción de su clase para todos los usuarios de cromatografía que realizan análisis de ultratrazas.
Consiga confianza en los resultados.
  • Fabricados con vidrio de expansión 33 especial de clase hidrolítica; cumplen los requisitos actuales de la USP para farmacopeas.
  • Superficie de adsorción ultrabaja para compuestos polares críticos, lo que permite un análisis a nivel de ultratraza para adsorber analitos de forma intensa.
  • El estándar de alta calidad en Europa y Asia durante décadas.
  • Cambio de pH ultrabajo debido a la actividad de la superficie minimizada.
  • Contenido alcalino más bajo para menos interacciones entre paredes y vidrio.
Aumente la productividad y ahorre tiempo.
  • Tasas de recuperación más altas, incluso con compuestos críticos (por ejemplo, N-átomos trisustituidos, aminas terciarias) en concentraciones de trazas.
  • Los picos muestran las mismas alturas y simetría y presentan una alta recuperación y reproducibilidad.
Reduzca el coste del análisis.
  • Un análisis estable y una mayor reproducibilidad suponen una mayor seguridad e integridad de los resultados analíticos.
  • La reducción de la cantidad de tampón disminuye los costes.
  • No hay riesgo de paradas durante los ciclos del muestreador automático durante la noche.
  • Ajuste del muestreador automático óptimo e independiente del lote.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Viales e insertos inertes de grado GOLD Chromacol™