Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ C18 Cartridge
162.00€ - 206.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Carga de carbono | 14 % |
Para utilizar con (aplicación) | Compuestos no polares, pesticidas |
Tamaño de partículas | 45 μm |
Absorbente | C18 |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10755952
|
Macherey-Nagel™
731801 |
240mg |
162.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10628621
|
Macherey-Nagel™
731802 |
480mg |
206.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Sílice | |
Compuestos no polares, pesticidas | |
C18 | |
60 Å | |
500 m2/g |
14 % | |
45 μm | |
Cartucho Chromafix C18 | |
50/pack |