Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ Dry (Na2SO4) Cartridge
125.00€ - 197.00€
Especificaciones
Material de base | Seco (Na2 SO4) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de trazas de agua de soluciones orgánicas |
Tipo | Cartucho (Na2SO4) seco Chromafix |
Cantidad | 50/pack |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10639771
|
Macherey-Nagel™
731853 |
1500mg |
159.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10639961
|
Macherey-Nagel™
731854 |
2800mg |
197.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10441282
|
Macherey-Nagel™
731852 |
780mg |
125.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Seco (Na2 SO4) | |
Eliminación de trazas de agua de soluciones orgánicas | |
Cartucho (Na2SO4) seco Chromafix | |
50/pack |