Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-Ba2+ cartridges
222.00€ - 247.00€
Especificaciones
Material de base | Potente intercambiador de cationes PS/DVB, forma Ba2+ |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de iones de sulfato del agua |
Tamaño de partículas | 100 μm |
Tipo | Cartucho de PS-Ba2+ Chromafix |
Tamaño de poro | 100 Å |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10308601
|
Macherey-Nagel™
731871 |
280mg |
222.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10402052
|
Macherey-Nagel™
731870 |
550mg |
247.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Potente intercambiador de cationes PS/DVB, forma Ba2+ | |
100 μm | |
100 Å |
Eliminación de iones de sulfato del agua | |
Cartucho de PS-Ba2+ Chromafix | |
50/pack |