Learn More
Macherey-Nagel™ Cartuchos de PS-OH™Chromafix
Marca: Macherey-Nagel™ 731868
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Potente intercambiador de cationes PS/DVB, forma OH | |
100 μm | |
100 Å |
Para la eliminación o concentración de aniones del agua con el fin de aumentar el valor de pH en muestras ácidas | |
Cartucho de PS-OH Chromafix | |
50/pack |