Learn More
Cromano-8-carbaldehído, 95 %, Maybridge
Código de producto. 10184104
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 327183-32-4
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD12198125
Clave InChI ZYKTXRDSAFQAAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chroman-8-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbaldehyde, chromane-8-carbaldehyde, 2h-1-benzopyran-8-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
PubChem CID 22265336
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-cromeno-8-carbaldehído
SMILES C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chroman-8-carbaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 95%